Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Beschreibung
Für Laborzwecke.
- Aus Naturgummi
- Rot
- Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
5 mm | |
46/55 IRHD | |
20/Packung | |
21mm | |
Naturkautschuk |
Zur Verwendung im Labor | |
28mm | |
Rot | |
24,5mm | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:21mm; oberer Durchmesser:24,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur