Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB006/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11572912
  • 15.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
16mm
Rot
8mm
Stopfen
46/55 IRHD
50/Packung
6mm
Naturkautschuk
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:6mm; oberer Durchmesser:8mm