Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB017/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552922
  • 15.00 CHF / 20 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 04-08-2025
Add to basket
Description
Description
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Specifications
Specifications
Zur Verwendung im Labor
26mm
Rot
20,3mm
Stopfen
46/55 IRHD
20/Packung
17mm
Naturkautschuk
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:17mm; oberer Durchmesser:20,3mm