Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB057/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11522942
  • 23.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
49mm
Rot
64mm
Stopfen
46/55 IRHD
2/Packung
57mm
Naturkautschuk
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:57mm; oberer Durchmesser:64mm