Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB011/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11522922
  • 9.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
24mm
Rot
14mm
Stopfen
46/55 IRHD
20/Packung
11mm
Naturkautschuk
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser: 11 mm; Oberer Durchmesser: 14mm