Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB062/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597612
  • 34.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
2/Packung
62mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
49mm
Rot
69mm
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:62mm; oberer Durchmesser:69mm