Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB008/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11557592
  • 8.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
46/55 IRHD
20/Packung
8mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
20mm
Rot
10,5mm
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:8mm; oberer Durchmesser:10,5mm