Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB039/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11527612
  • 35.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
10/Packung
39mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
38,5mm
Rot
44,5mm
Stopfen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:39mm; oberer Durchmesser:44,5mm