Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB071/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517622
  • 16.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5mm
46/55 IRHD
Je 1
71mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
49mm
Rot
78mm
Stopfen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:71mm; oberer Durchmesser:78mm