Learn More
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Nutzen Sie diese Stopfen für zusätzlichen Schutz der Röhrchenenden beim Transport, der Handhabung und anderen Tätigkeiten, bei denen die Röhrchen sowohl inneren Schutz als auch Endschutz benötigen. Saint Gobain Life Sciences überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk bieten eine ausgezeichnete Abdichtung.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 407020-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11714598
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stopfen sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion
  • Grau-blauer Grad: hergestellt aus Naturkautschuk
  • Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchter Hitze)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17.8 bis 22.1 mm
20/Packung
Faltbarer konischer Stopfen
12.5 mm (H)19 mm (H)
Naturkautschuk
19.4D
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk > Höhe: 12,5 mm H/19 mm H; Durchmesser: 17,8 bis 22,1mm