Learn More
Fisherbrand™ Naturfarbene geradwandige Polypropylen-Gefäße mit weißen Polypropylenkappen ohne Einsätze Artikelnummer.: 16124577
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Naturfarbene geradwandige Polypropylen-Gefäße mit weißen Polypropylenkappen ohne Einsätze
Artikelnummer. 16124577 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
120 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
Artikelnummer. 16124577
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts
  • Natürliche Polypropylen-Behälter sind durchscheinend und langlebig.
  • Behälter eignen sich optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör.
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
  • Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 51 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 71 mm
Material Polypropylen
Menge 36
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 58-400
Klarheit Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Kappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Naturfarbene geradwandige Polypropylen-Gefäße mit weißen Polypropylenkappen ohne Einsätze >