Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke:  Kautex™ 2000770534
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15251609
  • 23.90 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
750 ml
Rund
LDPE
LDPE-Schraubverschluss
Nein
Weithalsflasche
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Verschluss
39.2 mm
Je 1
173 mm
Schraubverschluss
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303 > Fassungsvermögen:Gehäuse 750mL