Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke: Kautex™ 2000770535
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
Spezifikation
1000 ml | |
Rund | |
LDPE | |
LDPE-Schraubverschluss | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung |
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung. Schützt lichtempfindliche Materialien gegen UV-Strahlen | |
Verschluss | |
50 mm | |
4/Packung | |
205 mm | |
Schraubkappe |
Kautex - Expertise plastique - Emballage standard
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303 > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur