Learn More
RL Enterprises™ Erdgas-Sicherheitsbunsenbrenner
Sorgt für eine einzelne, kontinuierliche Flamme durch kontrolliertes Mischen von Gas mit Luft. RL Enterprises™ Erdgas-Sicherheitsbunsenbrenner mit NF G 1/2 Schraubverbindung ist manuell einstellbar, um Intensität, Temperatur und Flammengröße zu steuern.
Marke:  RL Enterprises™ 4006/2TCM
Artikelnummer. 11759777
  • 85.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breiter, stabiler Sockel
  • Stabile Ausführung
  • Integrierter Luftregler
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsbunsenbrenner
13 mm
165 mm
Je 1
Erdgas, Methan
Tétine-Verbinder
Tétine-Verbinder
0,37 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RL Enterprises™ Erdgas-Sicherheitsbunsenbrenner > Höhe: 165 mm