Learn More
RL Enterprises™ SICHERHEITSBUNSENBRENNER ERDGAS ERDGAS
Beschreibung
- Breiter, stabiler Sockel
- Stabile Ausführung
- Integrierter Luftregler
Spezifikation
Erdgas, Methan | |
Verbraucht 107 l/h | |
165 mm | |
Je 1 |
Eisen, Stahl | |
13 mm | |
NF G 1/2 Schraubverbindung | |
0,38 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RL Enterprises™ SICHERHEITSBUNSENBRENNER ERDGAS ERDGAS > Höhe: 165 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur