Learn More
Fisherbrand™ Burner bunsen safety cut out 13mm
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke:  Fisherbrand™ 4006/2TC
Artikelnummer. 12862144
  • 81.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
  • Zur Verwendung mit Erdgas/Methan
  • Öffnung 12.7 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Erdgas, Methan
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Burner bunsen safety cut out 13mm > Gastyp: Erdgas/Methan