Learn More
R&L Enterprises™ Gasbunsenbrenner, naturfarben
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ 13 mm-Bunsenbrenner haben normalerweise einen Erdgasverbrauch von 107.5 l pro Stunde.
Marke:  R&L Enterprises™ 4006/2
Artikelnummer. 12832154
  • 106.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Erdgas (Methan)
  • Die Temperatur wird an der Spitze des blauen Flammenkegels erreicht
  • Mit Luftregulierung und geriffeltem Gaszuleitungsschlauch
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
  • Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Bunsenbrenner
13 mm
145 mm
1 kg
Erdgas, Methan
9 mm
5/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Gasbunsenbrenner, naturfarben > Höhe: 145 mm