Learn More
Memmert™ Standard-Inkubator mit natürlicher Konvektion, Einzeldisplay und Touchscreen, 32 l, Edelstahl
Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
Marke: Memmert™ IN30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine Reihe von Laborinkubatoren, ideal für alle Anwendungen, die Temperaturen bis zu +80 °C erfordern, einschließlich entscheidender Inkubationen bei +37 °C. Fein abgestimmte Steuerungstechnik sorgt dafür, dass wichtige Temperaturüberhöhungen vollständig eliminiert und wertvolle Lasten besonders schonend aufgewärmt werden.Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem regelbaren Luftventilator erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und Zwangsumwälzung abgestimmt sind, kann der Ventilator für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt sein dürfen, dennoch vollständig abgeschaltet werden.
- Das Design basiert auf 65 Jahren ständiger Entwicklung und umfassendem Feedback echter Anwender
- Temperaturbereich bis zu +80 °C
- Acht Modellgrößen 30 l bis 750 l
- Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Natürliche Konvektion oder Zwangszirkulation N/F
- Doppeltür (innen Glas, außen Edelstahl) für klare Sicht ohne Temperaturverlust
- Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig vom Kammervolumen und der Beladung
- Umfangreiche Optionen zur Programmierung und Dokumentation über Schnittstellen, einen integrierten Datenlogger und die AtmoCONTROL Software
- Drei Jahre Garantie auf Geräte, Verschleißteile ausgenommen
- Die Temperaturen aller Inkubatoren werden laut DIN 12880 gemessen: 2007-05
- Jeder Inkubator wurde auf Sicherheit geprüft und trägt die CE-Kennzeichnung
Spezifikation
CE | |
Brutschrank | |
Acero inoxidable | |
20 °C bis 80 °C | |
TFT Farbe | |
3 | |
Pt 100 | |
704 H x 585 B x 434 T mm | |
400 mm | |
320 mm | |
64 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
800/1,6 kW |
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung | |
32 L | |
Edelstahl | |
Standard-Inkubator | |
IN30 | |
0.1°K | |
250 x 400 x 320 mm | |
585 mm | |
704 mm | |
250 mm | |
48 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Standard-Inkubator mit natürlicher Konvektion, Einzeldisplay und Touchscreen, 32 l, Edelstahl > Fassungsvermögen: 32 l; 3 Raster
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur