Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschlüsse aus natürlichem Polyethylen
Zum Aufschnappen auf Probenfläschchen aus Glas mit Rollrand. Fisherbrand™ Natural Schnappdeckel werden aus natürlichem Polyethylen hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 15344789
21.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15344789
  • 30.10 CHF / 300 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus natürlichem Polyethylen
  • Zum Aufschnappen auf Probenfläschchen mit Rollrand
  • In Mengen von 300 Stück
  • Fläschchen nicht inbegriffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
Naturfarben
300/Packung
Polyethylen
Schnappdeckel
Probenfläschchen aus Glas mit Rollrand
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schnappverschlüsse aus natürlichem Polyethylen >