Learn More
Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 SEC-Säule für die Online-Probenvorbereitung
Native-MS-Analyse von Biomakromolekülen mit der NativePac OBE-1 SEC-Säule, die für den schnellen Austausch nichtflüchtiger Pufferkomponenten mit einem flüchtigen Puffer entwickelt wurde.
Marke: Thermo Scientific™ 43803-052130
257.78 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 Säule ist eine SEC-Säule (Size Exclusion Chromatography, Größenausschlusschromatographie), die für den schnellen Austausch nicht flüchtiger Pufferkomponenten mit einem flüchtigen Puffer zum Zwecke der Native-MS-Analyse von Biomakromolekülen entwickelt wurde. Die kleinen Poren der stationären SEC-Phase maximieren die Trennung der nicht flüchtigen Komponenten von der zu untersuchenden Probe, während die geringe Säulenlänge die Analysezeiten auf weniger als 2 Minuten verkürzt. Ein geringer Säulen-Innendurchmesser ermöglicht die Nutzung niedriger Flussraten für eine Erkennung mit hoher Empfindlichkeit und maximiert die Betriebszeit durch Minimierung des Pufferverbrauchs.
Die NativePac OBE-1 SEC-Säule für die Online-Probenvorbereitung bietet folgende Funktionen und Merkmale:
- OBE-Säule für Proteinmolekulargewichts- und Struktur-Screening
- Schneller Austausch nichtflüchtiger Pufferkomponenten mit einem flüchtigen Puffer zum Zwecke der Native-MS-Analyse
- Geringe Säulenlänge minimiert Analysezeiten und Pufferverbrauch
- Kleiner Säulen-Innendurchmesser ermöglicht niedrige Flussraten bei hoher Empfindlichkeit
- Die geringe SEC-Porengröße für stationäre Phasen maximiert die Trennung nichtflüchtiger Komponenten von zu untersuchenden Proben
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
Firmeneigenes Diol | |
Online-Pufferaustausch |
2,1 mm | |
1450 psi (100 bar) | |
3 μm | |
80 Å | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%