Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap-It™ Kits
Thermo Scientific™ National Target Snap-It-Komfort-Kits enthalten Fläschchen und Snap-It-Verschlusskappen mit vormontierten Septen auf Aufbewahrungstabletts.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-72W
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target Snap-It-Komfort-Kits enthalten Fläschchen und Snap-It-Verschlusskappen mit vormontierten Septen auf Aufbewahrungstabletts.
- 2 ml, Fläschchen im Format 12 x 32 mm
- Auswahl an Fläschchen und vormontierten Verschlüssen mit Septum
- Verpackt in Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- Passende Anzahl von Fläschchen und Snap-It Verschlusskappen mit vormontierten Septa
- Alle Teile sind staubgeschützt
Spezifikation
klar | |
Durchsichtig | |
2 ml | |
PTFE, rotes Gummi |
Klarglas mit Beschriftungsfeld; Septum: PTFE/rotes Gummi | |
PTFE, Naturkautschuk | |
PTFE/rotes Gummi | |
Ja |