Learn More
Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen aus Vollkunststoff
Verwenden Sie diese Einwegspritzen aus Kunststoff zum Dispensieren kleiner Flüssigkeitsvolumina oder zur Druckfilterung durch unsere Spritzenfilter.
Marke: Thermo Scientific™ S7515-10
65.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dispensieren und Filtern kleiner Flüssigkeitsvolumina mit diesen Einwegspritzen, die mit Thermo Scientific™ Titan3™ oder Thermo Scientific™ Target2™ Spritzenfiltern verwendet werden können. Die vollständig aus Kunststoff gefertigten Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen sind eine ideale Wahl für alle Anwendungen von Spritzenfiltern. Diese Einwegspritzen bestehen aus zwei Teilen, einem Spritzenzylinder aus Polypropylen und einem Kolben aus Polyethylen. Das macht Gummi- oder Synthetik-Dichtungen überflüssig, und es werden keine Schmiermittel auf Silikon- oder Ölbasis im Spritzenkörper benötigt.
- Als Spritze mit Luer-Anschluss oder Luer-Lock-Anschluss mit Kapazitäten von 1 bis 50 ml erhältlich
- Nicht steril
- Großpackung
Spezifikation
Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder) | |
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
Pack of 100 | |
National Target | |
Luer-Lock |
Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss; Kapazität 10 ml | |
Ja | |
10 ml | |
Spritzenfilter | |
Unsteril |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.