Learn More
Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen aus Vollkunststoff
Verwenden Sie diese Einwegspritzen aus Kunststoff zum Dispensieren kleiner Flüssigkeitsvolumina oder zur Druckfilterung durch unsere Spritzenfilter.
Marke:  Thermo Scientific™ S7510-3
19.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608435
  • 24.65 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dispensieren und Filtern kleiner Flüssigkeitsvolumina mit diesen Einwegspritzen, die mit Thermo Scientific™ Titan3™ oder Thermo Scientific™ Target2™ Spritzenfiltern verwendet werden können. Die vollständig aus Kunststoff gefertigten Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen sind eine ideale Wahl für alle Anwendungen von Spritzenfiltern. Diese Einwegspritzen bestehen aus zwei Teilen, einem Spritzenzylinder aus Polypropylen und einem Kolben aus Polyethylen. Das macht Gummi- oder Synthetik-Dichtungen überflüssig, und es werden keine Schmiermittel auf Silikon- oder Ölbasis im Spritzenkörper benötigt.
  • Als Spritze mit Luer-Anschluss oder Luer-Lock-Anschluss mit Kapazitäten von 1 bis 50 ml erhältlich
  • Nicht steril
  • Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder)
Luer-Slip-Spritze
3 ml
Spritzenfilter
Nicht steril
Spritzen mit Luer-Anschluss; Kapazität 3 ml
Ja
National Target
Luer-Lock
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen aus Vollkunststoff > Spritzen mit Luer-Anschluss; Kapazität 3 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.