Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Silanisierte Probenfläschchen
National Scientific™ silanisierte Probenfläschchen bestehen aus hochwertigem durchsichtigem oder bernsteinfarbigem Borosilikatglas.
Marke: Thermo Scientific™ B7999-S6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
National Scientific™ silanisierte Probenfläschchen bestehen aus hochwertigem durchsichtigem oder bernsteinfarbigem Borosilikatglas.
Spezifikation
Klar ; 40 ml | |
Glas | |
95 mm |
28mm | |
40mL | |
24-400 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ National Scientific™ Silanisierte Probenfläschchen > Durchsichtig; 40 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur