Learn More
Thermo Scientific™ National Headspace-Fläschchen
Thermo Scientific™ National Headspace-Röhrchen erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der OEM-Spezifikationen.
73.60 CHF - 114.00 CHF
Specifications
Material | Glas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Beveled |
Basisausführung | Flat Bottom |
Verschlusstyp | Bördelverschluss |
Verschlussgröße | 20 mm |
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
12470298
|
Thermo Scientific™
C4020-S10 |
10 ml |
73.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12480298
|
Thermo Scientific™
C4020-S20 |
20 ml |
114.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Thermo Scientific™ National Dampfraumfläschchen erfüllen oder übererfüllen OEM-Spezifikationen.
- Borosilikatglas Typ 1
- Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
- Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
- Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
- Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
- Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
- Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
- Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
Specifications
Glas | |
Flat Bottom | |
20 mm |
Beveled | |
Bördelverschluss | |
Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ National Headspace-Fläschchen