Learn More
Thermo Scientific™ National Kits aus zusammengesetzten Fläschchen mit Standard-Öffnung, Kappe und Septum
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
42.29 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Schwarz |
---|---|
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Verschlussgröße | 8-425 |
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Septum | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Septum | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11911613
|
Thermo Scientific™
C4013-015A |
Durchsichtig | Polypropylen | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polybag |
55.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11921613
|
Thermo Scientific™
C4013-016A |
Clear | Polypropylen | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polybag | N/A | ||||||
11931613
|
Thermo Scientific™
C4013-017A |
Bernsteinfarben | Polypropylen | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polybag | N/A | ||||||
11941613
|
Thermo Scientific™
C4013-019A |
Bernsteinfarbig | Polypropylen | Weißes PTFE | Polybag | N/A | ||||||
11985673
|
Thermo Scientific™
C4013-195 |
Durchsichtig | Polypropylen, geflanscht | Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt | Storage Tray | N/A | ||||||
11995673
|
Thermo Scientific™
C4013-19A |
Bernsteinfarben | Polypropylen | Septum aus weißem reinem PTFE | Storage Tray | N/A | ||||||
11945683
|
Thermo Scientific™
C4013-486A |
Durchsichtig | Phenolharz | PTFE/Silikon/PTFE | Storage Tray | N/A | ||||||
11995683
|
Thermo Scientific™
C4013-57A |
Bernsteinfarbig | Polypropylen, geflanscht | Rotes PTFE/weißes Silikon | Storage Tray | N/A | ||||||
11925693
|
Thermo Scientific™
C4013-58AW |
Bernsteinfarben | Polypropylen, geflanscht | Rotes PTFE/weißes Silikon | Storage Tray |
55.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Enthält:
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septen
Spezifikation
Schwarz | |
2 ml | |
8-425 |