Learn More
Thermo Scientific™ Nicht-sterile 25-ml-Zentrifugenfilter
Filterung von Volumen bis 25 ml mit den 25-ml-Zentrifugenfiltern aus Polypropylen
229.00 CHF - 503.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Tisch- oder Standzentrifuge
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Polypropylen
Produktlinie Target2
Typ Zentrifugenfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Material (Membran) Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Membran) Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
13476786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F2519-1
Celluloseacetat 0,22 μm
229.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12604843
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F2519-2
Celluloseacetat 0,45 μm
503.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10638815
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F2519-3
Nylon 0,22 μm
239.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10139534
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F2519-4
Nylon 0,45 μm
249.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10669855
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F2519-5
PVDF 0,22 μm
250.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11975693
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F2519-6
PVDF 0,45 μm
259.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 25-ml-Zentrifugenfiltern filtern Sie Volumen von bis zu 25 ml. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit konischer Aufnahme und können mit jeder Labortisch- oder Stand-Laborzentrifuge verwendet werden.
  • 2.500 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
  • Nicht steril
  • Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
Tisch- oder Standzentrifuge
Polypropylen
Zentrifugenfilter
Unsteril
Target2
25 ml
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nicht-sterile 25-ml-Zentrifugenfilter