Learn More
Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüsse mit Septa für Röhrchen für die Headspace-Analyse
Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den schnellen, komfortablen Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüssen mit Septa.
42.70 CHF - 111.42 CHF
Spezifikation
Produktlinie | National |
---|---|
Verschlussgröße | 20mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Headspace Vials |
Produktcode | Marke | Septum | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Septum | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10678605
|
Thermo Scientific™
C4020-31 |
SepCap Integral molded Polyethylene | N/A | |||||||
10508425
|
Thermo Scientific™
C4020-37AP |
Aluminum Foil/White High Temp. Silicone | Pressure Release | N/A | ||||||
12400298
|
Thermo Scientific™
C4020-43A |
Transparentes PTFE/graues Butyl | Bördelverschluss | N/A | ||||||
Beschreibung
Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den schnellen, komfortablen Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüssen mit Septa.
20 mm Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum für Röhrchen für die Headspace-Analyse
- Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum sind anwenderfreundlich und reduzieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Für CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ und für Magnettransport-Autosampler anderer Hersteller sind magnetische Dichtungen erforderlich
- PurePak™ PTFE/Silikon-Dichtungen werden in Glasgefäßen verpackt, um ihre Reinheit bis zur Verwendungsstelle zu erhalten
- SepCap* aus Polyethylen eignet sich für die kurzfristige Lagerung oder für Fälle, in denen ein wiederholter Zugriff auf das Röhrchen erforderlich ist
Bestellinformationen:
Septum und Crimp-Verschlüsse auch einzeln erhältlich.
Hinweis:
SepCap ist für die kurzzeitige Lagerung vorgesehen. SepCap nicht bei erhöhten Temperaturen verwenden.
Spezifikation
National | |
20mm | |
Headspace Vials |