Learn More
Nasco Beschriftbarer Whirl-Pak™ Trockenschwamm-Probenahmebeutel
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel.
Marke: Nasco B01475WA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein 8 in. (20,3 cm) langer biegsamer Polypropylen-Griff ermöglicht maximalen Kontakt des Schwamms mit der Probenoberfläche
- Hilft bei der Probenahme an schwer erreichbaren Oberflächen, um Ecken herum und in unregelmäßig geformten Bereichen.
- Der innovative abschraubbare Kopf hält den Celluloseschwamm sicher und lässt sich nach der Probenentnahme schnell und einfach vom Griff entfernen.
- Sterilisierter beschriftbarer Beutel.
Spezifikation
Trockenschwamm-Probe | |
Entwickelt für die Oberflächenprobenahme | |
20,3 cm |
Tube | |
8 in. | |
50/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nasco Beschriftbarer Whirl-Pak™ Trockenschwamm-Probenahmebeutel > Länge 8 in.; Karton mit 50 Stück
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur