Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ beschriftbarer Probenbeutel mit Schaufel
Dank der sterilen Schaufel, die bereits im Beutel enthalten ist, sinkt das Risiko für Kontaminationen und es müssen keine zwei Gegenstände zur Probenahme transportiert werden.
Marke: Whirl-Pak™ B01350WA
Beschreibung
Dank der sterilen Schaufel, die bereits im Beutel enthalten ist, sinkt das Risiko für Kontaminationen und es müssen keine zwei Gegenstände zur Probenahme transportiert werden. Die Polypropylen-Schaufel mit einer Kapazität von 2 oz. (60 cm³) ist 7 in. (18,5 cm) lang.
Kapazität wird in Flüssigunzen gemessen, wenn der Beutel geschlossen ist und die Lasche dreimal gefaltet wird. Volumen und Abmessungen sind ungefähre Angaben, Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180° F (82 °C) verwendet werden. Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von Flüssigstickstoff bis zu –346 °F (–210 °C). Nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich. Alle Beutel werden nach der Herstellung sterilisiert.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
523 mL | |
Clear with White Block | |
Polyethylene | |
0,064 mm | |
Yes | |
Cardboard | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C | |
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 in.) | |
23 cm | |
11,5 cm |
18 oz. | |
Tape and Wire | |
Single-use | |
Sterile | |
18 oz. | |
50/Pk. | |
Plastic | |
-320°F to +180°F | |
2,50 mil | |
9 in. | |
4,5 in. | |
Sample Bag |