Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben
Enghals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
Marke:  BRAND™ 92763
464.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15262979
  • 477.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN ISO 1773
  • Mit Rollrand und Messskala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
Enghals
Perlen
Borosilikatglas 3.3
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben > Kapazität: 2000 ml