Learn More
Naphthalin Schwarz 10B, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1064-48-8 |
Farbe | Braun |
pH | 9 |
Verpackung | Glasgefäß |
Summenformel | C22H14N6Na2O9S2 |
MDL-Nummer | 4017 |
Menge | 10 g |
Synonym | amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, parent, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt |
InChI-Schlüssel | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Naphthalin Schwarz 10B, technisch, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur