Learn More
Naphthalin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11424594
Zum Warenkorb hinzufügen
Naphthalin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424594
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11424594
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13188.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Naphthalin war früher bei der Herstellung von Farbstoffen wichtig. Es dient als Vorläufer von Phthalsäureanhydrid. Naphthalin wird bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid, Naphthalinsulfonsäuren und hydrierten Naphthalinen wie 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin verwendet, das als Vorstufe für verschiedene Farbstoffe, Pigmente, Kautschukverarbeitungschemikalien und Pharmazeutika dient. Seine geschmolzene Form wird als Lösungsmittel verwendet, das die hochsiedenden Lösungsmittel wie Dichlorbenzol, Nitrobenzol und Durol ersetzt. Es ist als Reaktionsmedium an der Diels-Alder-Reaktion zwischen C60 und Anthracen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-20-3
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001742
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-Name Naphthalin
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Dichte 0.963
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5821
Menge 250 g
UN-Nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,chloroform,carbon disulfide,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA13188.0B,A13188.30,A13188.0I
ChargennummerA0460959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA13188.0B,A13188.30,A13188.0I
ChargennummerA0446834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA13188.0B,A13188.30,A13188.0I
ChargennummerA0429345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2022 Catalog NumberA13188.0B,A13188.30,A13188.0I
ChargennummerA0429435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2022 Catalog NumberA13188.0B,A13188.30,A13188.0I
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Naphthalene
Name des Produkts
Naphthalin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >