Learn More
Naphthalin-2-sulfonsäure Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10294100 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
25 g, Kunststoffpulverbehälter, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
CAS 532-02-5
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 25 g
Summenformel C10H7NaO3S
MDL-Nummer MFCD00064186
Synonym sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
InChI-Schlüssel YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-Name sodium naphthalene-2-sulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 230.21
PubChem CID 23661868
Formelmasse 230.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Naphthalin-2-sulfonsäure Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical >