Learn More
Gibco™ NaOH, 0.1 M
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing.
Marke:  Gibco™ A4782601
477.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17850925
  • 530.00 CHF / 20 Liter
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Features of Gibco NaOH solutions include:
• 0.1 M, 0.5 M, and 1 M concentrations
• Multi-compendial grade raw materials
• cGMP manufacturing to 21CFR820
• 20 L and 200 L ready-to-use single-use bioprocessing containers
Flexibility
Gibco NaOH solutions provide outsourcing efficiencies for customers manufacturing internally but seeking to partially outsource, as well as for customers with batch sizes that do not justify custom ordering and customers already outsourcing to Thermo Fisher Scientific but seeking additional flexibility. They are produced in the most commonly used concentrations and single-use containers.
Applications of Gibco NaOH solutions
• pH adjustment
• Facility/equipment sanitization
• Chromatography column cleaning, sanitization and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sodium Hydroxide
0 °C
Klar
≥12 to ≤14
NaOH
Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
95 to 100%
1310-73-2
100 °C
0.1 M
20 L
Bioprocess Container
40
Compendial
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2440152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4782602,A4782601
Chargennummer2530033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4782602,A4782601
Chargennummer2530035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4782602,A4782601
Chargennummer2423944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4782602,A4782601
Chargennummer2498273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4782602,A4782601
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ NaOH, 0.1 M > 20 L
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.