Learn More
Cytiva Nanosep™ Zentrifugenvorrichtungen mit Omega™ Membran
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
Marke:  Cytiva OD030C33
133.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17174781
  • 140.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
PES
Unsteril
24/Packung
EFA:0,3 cm2
30 kDa
Polypropylen
50 bis 500 μl (Probe)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Nanosep™ Zentrifugenvorrichtungen mit Omega™ Membran > 30 kDa; 24 St./Packung