Learn More
Cytiva Nanosep™ Zentrifugenvorrichtungen mit Omega™ Membran
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
Marke: Cytiva
440.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Grau | |
PES | |
Unsteril | |
100/Packung |
EFA:0,3 cm2 | |
3 kDa | |
Polypropylen | |
50 bis 500 μl (Probe) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Nanosep™ Zentrifugenvorrichtungen mit Omega™ Membran > 3 kDa; 100 St./Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur