Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ Garantieerweiterung
Utilize warranty extensions to protect any NanoPhotometer™ for up to 24 additional months past the date of delivery.
517.69 CHF - 1030.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 |
---|---|
Produktlinie | NanoPhotometer |
Gewährleistung und Service | Verlängerte Gewährleistung |
Produkttyp | Garantieverlängerung |
Produktcode | Marke | Dauer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dauer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12825413
|
Implen™
W12 |
12 Monate |
517.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15578319
|
Implen™
W24 |
24 Monate |
1030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Warranty extensions protect any NanoPhotometer™
- Choose an extension of either 12 or 24 months
Spezifikation
NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 | |
NanoPhotometer | |
Verlängerte Gewährleistung | |
Garantieverlängerung |