Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ N120 Mehrkanal-Mikrovolumen-UV-VIS-Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ N120 scannt bis zu 12 Proben in gerade einmal 20 Sekunden. Die Quantifizierung von DNA, RNA und Proteinen ging noch nie so schnell. Intuitive Touchscreen-Bedienung, kleine Stellfläche und Netzwerkintegration für eine komfortable Bedienung am Labortisch. Patentierte Technologie ohne Neukalibrierung Made in Germany.
auf Anfrage
Spezifikation
Extinktionsbereich | 0,04 bis 160 A |
---|---|
Detektortyp | CCD-Array mit 3648 Elementen |
Display | Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel |
Abmessungen (L x B x H) | 20 x 20 x 12 cm |
Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16309021
|
Implen™
N120-Touch |
N120-Touch |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
16304892
|
Implen™
N120-Mobile |
N120-Mobil |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
Das NanoPhotometer™ N120 ist das neueste Mitglied der NanoPhotometer™ Familie. Es ermöglicht Messungen mit hohem Durchsatz von bis zu 12 Proben ohne Verbrauchsmaterialien, z. B. DNA oder Proteine gleichzeitig. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen lieferbar.
- Probennummern 1 - 12
- Erkennungsbereich für dsDNA 2 bis 8,000 ng/μl.
- Erkennungsbereich für BSA 0.06 bis 230 mg/ml
- Mindestprobengröße 2.0 μl
- Scan-Bereich 200 bis 900 nm
- Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 1.7 bis 2.5 Sekunden
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
- Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
- Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
- Sample ControlTM und Blank ControlTM für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Kontaminanten
- Steuerungsoptionen: Onboard mit integriertem 7”-Touchscreen, Computer und Tablet
- Ein- und Ausgangsanschlüsse 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
- 21 CFR Teil 11-konforme Software (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS-Integration durch REST-API
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
0,04 bis 160 A | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<2,5 nm | |
200 bis 900 nm | |
1,7 – 2,5 Sekunden | |
1 und 0,125 mm | |
2 bis 3,5 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit); OS X, iOS; Android OS |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
20 x 20 x 12 cm | |
Xenon-Blitz | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
1 bis 12 | |
Linux-basiertes NPOS | |
< 1% bei 240 nm mit NaI | |
± 0,75 nm |
Nur für Forschungszwecke