Learn More
Implen™ Implen NanoPhotometer C40 UV/Vis spectrophotometer colored touch screen, 200 - 900 nm
Innovative Software mit Ein-Klick-Zugriff auf alle Arten von Life-Science- und Standard-Spektroskopieanwendungen.
auf Anfrage
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit | < 1,75 % bei 0,7 A (0,67 Pfadlänge) bei 280 nm des Messwerts |
---|---|
Extinktionsbereich | 0 bis 2,6 A |
Höhe der Strahlmitte | 8,5 mm |
Anschlüsse | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN |
Detektortyp | CCD-Array mit 3648 Elementen |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15528783
|
Implen™
C40-Mobile |
Akku, Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Software und Benutzerhandbuch |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15598783
|
Implen™
C40-Touch |
Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Software und Handbuch |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Description
Präzision
- Spektrale Bandbreite von mehr als 1.8 nm
- Auflösung < 1 nm
- Reproduzierbarkeit der Absorption < 0.002 A bei 260 nm
- Photometerbereich 0.002 – 2.6 A
Leistungsfähig
- Vollständiger Scan-Bereich von 200 bis 900 nm in nur 3.5 Sekunden
- 1GHz Quad-Core-Prozessor, integrierter 8-GB-Speicher
- Küvettenhalter mit Temperaturregelung 37 °C ± 0.5 °C
Einfach zu bedienen
- Steuerung über PC/Mac, Tablet oder Smartphone
- Innovative Software mit Ein-Klick-Zugriff auf alle Arten von Life-Science- und Standard-Spektroskopieanwendungen wie Nukleinsäuren (0.1 ng/μl bis130 ng/μl für 10 mm-Pfad), Protein-UV (0.003 mg/ml bis 3.7 mg/ml für 10 mm-Pfad), Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Absorption/Verhältnis, Konzentration und Standardkurven
- Kleine Stellfläche von 20 x 20 cm
Flexibel
- Wi-Fi-, USB A/B-, HDMI- und LAN-Schnittstellen
- Integrierter Akku für 8 Stunden eigenständigen Betrieb
Technische Daten
- Wellenlängenreproduzierbarkeit: ± 0.2 nm
- Wellenlängengenauigkeit: ± 0.75 nm
- Streulicht: < 0.5 % bei 240 nm mit NaI und < 1 % bei 280 nm mit Aceton
- Absorptionsgenauigkeit: < 1.75 % bei 0.7 A (0.67-mm-Pfad) bei 280 nm des Messwerts
- Null-Stabilität: ±0.003 A/Stunde nach 20 Min Aufwärmen bei 280 nm
- Rauschen: 0.002 A eff bei 0 A bei 280 nm 0.002 A (pk bis pk) bei 0 A bei 280 nm
- Optische Anordnung: 1 x 3648 CCD-Array
- Lampe: Xenon-Blitzlampe mit 109 Blitzen, bis zu 10 Jahre
- Software-Kompatibilität: Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows8 (32 und64 Bit), Mac OS X, iOS und Android
- Größe: 200 x 200 x 120 mm
- Betriebsspannung: 90-250 V,50/60 Hz, 60 W (90W mit Akku),18/19 VDC
- Anzeige: 1024 x 600 Pixel; geeignet für Touchscreen-Handschuhe
- Zertifikate: CE, IEC 61010-1:2012 und EN 61326-1:2013
- Integrierter Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; 95 Wh, 6,6 Ah;
- Betriebsdauer: bis zu 8 Std.; min. Ladezyklen: 800
- Batteriezertifizierung IEC 62133- und UN38.3-Transporttest
- Ein- und Ausgangsanschlüsse: 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
- Zusätzliche Dateneingabe: Maus- und Tastaturoptionen
- Sicherheitsschlitz für Kensington-Lock
Specifications
< 1,75 % bei 0,7 A (0,67 Pfadlänge) bei 280 nm des Messwerts | |
8,5 mm | |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
200 x 200 x 120 mm | |
Xenon-Blitz | |
Spektralphotometer | |
200 bis 900 nm | |
2,5 Sek. | |
37 °C ±0,5 °C | |
Linux-basiertes NPOS | |
± 0,75 nm |
0 bis 2,6 A | |
2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<1,8 nm | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
1 | |
10, 5, 2, 1, 0,5 mm | |
Windows 7, 8, 10 (32 und 64 Bit); OS X, iOS; Android-Betriebssystem |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Implen™ Implen NanoPhotometer C40 UV/Vis spectrophotometer colored touch screen, 200 - 900 nm