Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Unmodifizierte Kieselgelschichten auf Glasplatten für die HPTLC
Trennen Gemische mit scharfen Trennungen, kurzen Entwicklungszeiten und kurzen Migrationsentfernungen. Nano-SIL nicht modifizierte HPTLC-Silikaschichten auf Glasplatten haben eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten.
192.00 CHF - 430.00 CHF
Specifications
Material | Silica 60 |
---|---|
Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
Porengröße | 60 Å |
Typ | Glasplatten |
Porenvolumen | 0.75 ml/g |
Product Code | Brand | Abmessungen (L x B) | Fluoreszierender Indikator | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Abmessungen (L x B) | Fluoreszierender Indikator | Price | Quantity & Availability | |||||
12780053
|
Macherey-Nagel™
811022 |
100 x 100 mm | UV254 | N/A | ||||||
10328501
|
Macherey-Nagel™
811022 |
100 x 100 mm | UV254 |
192.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11814031
|
Macherey-Nagel™
811023 |
100 x 200 mm | UV254 |
430.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11804031
|
Macherey-Nagel™
811013 |
100 x 200 mm | Keine |
430.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Nano-Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0.75 ml/g, Partikelgröße 2 bis 10 μm
- Indikator: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
Specifications
Silica 60 | |
60 Å | |
0.75 ml/g | |
0.20 mm |
2 bis 10 μm | |
Glasplatten | |
∼500 m2/g |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Unmodifizierte Kieselgelschichten auf Glasplatten für die HPTLC