Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 555, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
84.71 CHF - 298.38 CHF
Spezifikation
Antigen | Nano-Secondary™ |
---|---|
Konjugat | CoraLite Plus 555 |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Alpaca |
Zielspezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18034245
|
Chromotek
shuGCL555-2-10 |
10 μL |
84.71 CHF
10 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18094725
|
Chromotek
shuGCL555-2-100 |
100 μL |
298.38 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Nano-Secondary™ | |
Liquid | |
Human | |
Secondary |
CoraLite Plus 555 | |
Alpaca | |