Learn More
Nalpha-Boc-L-Lysin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15480789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 CHF
    109.18 CHF / 5 Gramm
    Sparen 3.82 CHF
    3% Rabatt
Nalpha-Boc-L-Lysin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480789
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63859.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 CHF
    109.18 CHF / 5 Gramm
    Sparen 3.82 CHF
    3% Rabatt
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Lysin ist ein geschütztes Analogon einer großen Aminosäure, die an der Bindung von ACH an Proteine beteiligt ist. N-Boc-L-Lysin sowie andere t-Butoxycarbonyl (Boc) Aminosäuren können über die Spaltung der Urethanbindung in ihre jeweiligen Aminosäuren umgewandelt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-28-6
Summenformel C11H22N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00038203
InChI-Schlüssel DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
PubChem CID 2733284
IUPAC-Name (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-L-lysine
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 4252546
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Menge 5 g
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ14L054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerH63859.22,H63859.14,H63859.06
ChargennummerX25J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 ArtikelnummerH63859.22,H63859.14,H63859.06
ChargennummerQ18I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2022 ArtikelnummerH63859.22,H63859.14,H63859.06
ChargennummerM11I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerH63859.22,H63859.14,H63859.06
Chargennummer81301470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerH63859.22,H63859.14,H63859.06
Name des Produkts
Nalpha-Boc-L-Lysin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >