Learn More
Nalpha-Boc-L-Arginin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490389
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalpha-Boc-L-Arginin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490389
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15490389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63611.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 35897-34-8 | C11H23ClN4O4 | 310.78 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35897-34-8
Summenformel C11H23ClN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 310.78
MDL-Nummer MFCD00065552
InChI-Schlüssel HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
Synonym boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
PubChem CID 2729004
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Farbe Weiß
Beilstein 3658939
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2S)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäurehydrat-Hydrochlorid
Menge 25 g
Formelmasse 310.78
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Nalpha-Boc-L-Arginin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >