Learn More
Nalpha-Acetyl-D-Arginin-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 210545-23-6 | C8H16N4O3 | 216.24 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18563.06
97.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
210545-23-6 | |
216.24 | |
SNEIUMQYRCDYCH-ZCFIWIBFSA-N | |
72698573 | |
CC(=O)N[C@H](CCCNC(N)=[NH2+])C([O-])=O |
C8H16N4O3 | |
MFCD00209627 | |
ac-d-arg-oh, nalpha-acetyl-d-arginine dihydrate, n-alpha-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-carbamimidamido-2-acetamidopentanoic acid dihydrate, n-?-acetyl-d-arginine dihydrate, n-, a-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-diaminomethylidene amino-2-acetamidopentanoic acid dihydrate | |
(2R)-5-{[amino(iminiumyl)methyl]amino}-2-acetamidopentanoat |
Spezifikation
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate | |
210545-23-6 | |
MFCD00209627 | |
SNEIUMQYRCDYCH-ZCFIWIBFSA-N | |
(2R)-5-{[amino(iminiumyl)methyl]amino}-2-acetamidopentanoat | |
5 g | |
252.29 (216.25 Anhydrous) |
∼270°C | |
C8H16N4O3 | |
ac-d-arg-oh, nalpha-acetyl-d-arginine dihydrate, n-alpha-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-carbamimidamido-2-acetamidopentanoic acid dihydrate, n-?-acetyl-d-arginine dihydrate, n-, a-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-diaminomethylidene amino-2-acetamidopentanoic acid dihydrate | |
CC(=O)N[C@H](CCCNC(N)=[NH2+])C([O-])=O | |
216.24 | |
72698573 | |
99% |