Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ handbetriebene Unterdruckpumpe mit Manometer (Zinklegierung)
Die Thermo ScientificTM NalgeneTM handbetriebene Zink/Aluminium-Vakuumpumpe mit Manometer erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen.
Marke: Thermo Scientific™ 6133-0010
245.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ handbetriebene Unterdruckpumpe mit Manometer (Zinklegierung), eine selbstschmierende Mehrzweckpumpe von herausragender Effizienz, erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen. Diese Handpumpe, die aus einer korrosionsbeständigen Zinklegierung gegossen und einfach zu Reparaturzwecken und zum Ersatz innenliegender Teile zu zerlegen ist, erreicht schnell und einfach ein Vakuum von 635 mmHg (25 inHg) oder einen Druck von 35 kPa (30 psi).
- Der ergonomische Griff macht das Pumpen leichter für die Hände
- Korrosionsbeständig und reparierbar für eine lange Lebensdauer im Labor
- Die Pumprate beträgt 15 cm³ pro Hub
- Ein leicht umschaltbarer Hebel für den Wechsel von Vakuum auf Druck.
- Manometer ist in inHg und kPa kalibriert
- Lässt sich an flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 63,5 cm (1/4″) anschließen; ein durchsichtiger PVC-Schlauch mit 0,7 m (2 ′) Länge ist im Lieferumfang enthalten
- Ein Reparatursatz der Bestellnr. 6133-2000 für Wartung und Reparatur der inneren Teile, um die Lebensdauer der Handpumpe zu verlängern, wird mitgeliefert
Spezifikation
Vakuumpumpe | |
4 | |
15 cc | |
6133 - 2000 |
1 | |
30 psig (35 kPag) | |
Vakuumpumpe |