Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ EP Tox/TCLP-Weithalsflasche aus Teflon™ FEP, Verschluss mit PFA-Einlage Artikelnummer.: 11399704
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ EP Tox/TCLP-Weithalsflasche aus Teflon™ FEP, Verschluss mit PFA-Einlage
Artikelnummer. 11399704
2,2 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,2 l
Artikelnummer. 11399704
Marke: Thermo Scientific™ 21012200
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ EP Tox/TCLP Weithalsflaschen eignen sich für die Spurenmetallanalyse sowie für Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln bei hohen und niedrigen Temperaturen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ EP Tox/TCLP Weithalsflaschen mit Verschluss bei hohen und niedrigen Temperaturen in der Spurenelementanalyse und für Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln. Diese Flaschen bieten Laboratorien eine sicherere Alternative ohne Einbußen bei der Genauigkeit und wurden speziell für die US EPA-Methode 1311 entwickelt: Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP, Elutionsverfahren für Toxizitätsmerkmale).
  • Die temperaturbeständige 2.2 l-FEP-Flasche aus PTFE-Harz verfügt über eine weite Halsöffnung zum Testen großer Proben
  • Autoklavierbar
  • Auslaufsicher†
  • Polypropylenverschlüsse mit Einlage aus PTFE im Lieferumfang enthalten
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,2 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche EP Tox/TCLP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3,5 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,7 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 89 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material Teflon™ FEP
Anzahl pro Karton 2/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Speziell entwickelt für Methode 1311 der US EPA: Toxicity Characteristic Leaching Program (TCLP)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 241 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Verschlussauskleidung Teflon™ PFA
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Durchmesser (metrisch) 119 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425387 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/04/2025 Catalog Number2101-2200
Chargennummer1375204 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2101-2200
Chargennummer1398156 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2024 Catalog Number2101-2200
Chargennummer1394772 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2023 Catalog Number2101-2200
Chargennummer1391590 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/09/2023 Catalog Number2101-2200
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher : a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ EP Tox/TCLP-Weithalsflasche aus Teflon™ FEP, Verschluss mit PFA-Einlage >