Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss
Description
In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Die vielseitigen, durchscheinenden Dosen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt autoklaviert werden.
Eigenschaften:
- Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
- Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel.
- Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln.
- Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
- Bei den Größen 500 ml und 1 l den Verschluss abnehmen und separat autoklavieren.
- Dosen aus Polypropylen-Copolymer sind nicht flüssigkeitsdicht und werden daher nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Specifications
Specifications
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.41 in. |
Enthält | Polypropylen-Kappen |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 112 mm |
Anzahl pro Karton | 24 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Show More |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421000 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 2118-0016 |
1418926 | Konformitätsbescheinigung | 07/01/2025 | 2118-0016 |
1415459 | Konformitätsbescheinigung | 09/10/2024 | 2118-0016 |
1406505 | Konformitätsbescheinigung | 17/07/2024 | 2118-0016 |
1403003 | Konformitätsbescheinigung | 05/04/2024 | 2118-0016 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.