Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss
Beschreibung
In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Die vielseitigen, durchscheinenden Dosen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt autoklaviert werden.
- Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
- Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel.
- Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln.
- Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
- Bei den Größen 500 ml und 1 l den Verschluss abnehmen und separat autoklavieren.
- Dosen aus Polypropylen-Copolymer sind nicht flüssigkeitsdicht und werden daher nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
Enthält | Polypropylen-Kappen |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 29 mm |
Anzahl pro Karton | 72 |
Anzahl pro Packung | 12 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420830 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 2118-9050 |
1419769 | Konformitätsbescheinigung | 21/12/2024 | 2118-9050 |
1418529 | Konformitätsbescheinigung | 18/12/2024 | 2118-9050 |
1412757 | Konformitätsbescheinigung | 16/10/2024 | 2118-9050 |
1405931 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2024 | 2118-9050 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.