Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar
Beschreibung
Lagern Sie Materialien in den auslaufsicheren† Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen, die dank der weiten Öffnung ein einfaches Befüllen und Ausgießen ermöglichen. Diese durchscheinenden Flaschen aus Polypropylen-Copolymer besitzen eine höhere Transparenz als Flaschen aus Polyethylen mit hoher Dichte.
- Verschlüsse aus Polypropylen
- Die gleichmäßigen Wände sind widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
- Autoklavierbar
- Großpackung
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Weithalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 500 |
Anzahl pro Packung | 500 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420763 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2025 | 312105-0004 |
1291440 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312105-0004 |
1318150 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312105-0004 |
1409699 | Konformitätsbescheinigung | 22/07/2024 | 312105-0004 |
1363647 | Konformitätsbescheinigung | 01/07/2022 | 312105-0004 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.